accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOOH2N

CAS RN 205985-95-1

IUPAC Nombre: 2-methanesulfonylaniline
Sinónimos: 2-methanesulfonylaniline
Peso molecular (g/mol): 171.21
Fórmula molecular: C7H9NO2S
InChi Key: AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados