Learn More
Clorhidrato de 2-metilsulfonilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10118240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10118240 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10118240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424840025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Nombre de nota 95%
CAS 205985-95-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139°C to 141°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9NO2S
Fórmula lineal SO2CH3C6H4NH2·HCl
Número MDL MFCD00216484
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-methylsulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 2-methanesulfonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonylaniline hydrochloride, 2-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 2-methylsulfonyl aniline, hcl, 2-methanesulfonyl-phenylammonium chloride, 2-methylsulfonyl phenylamine hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: slight
Clave InChI AUSRSVRJOXYXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1N
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilanilina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 171.21
PubChem CID 2735177
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.68
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.