accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 205-82-3

IUPAC Nombre: benzo[j]fluoranthene
Sinónimos: benzo(J)fluoranthene benzo(j)fluoranthene
Peso molecular (g/mol): 252.32
Fórmula molecular: C20H12
InChi Key: KHNYNFUTFKJLDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C3=C(C=CC2=C1)C1=C2C3=CC=CC2=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)