Learn More
Fluoranteno de benzo[j]fluoretino, TRC
Código de producto. 18033730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033730 250 mg 250 miligramos
18030330 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB205690250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205-82-3
Fórmula molecular C20 H12
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo Benzo[j]fluoranthene, 10,11-Benzofluoranthene, 7,8-Benzfluoranthene, Benzo-12,13-fluoranthene, Dibenzo[a,jk]fluorene, Benzo(j)fluoranthene
Nombre IUPAC Fluoranteno de benzo[j]fluoranteno
SMILES c1ccc2c3c(ccc2c1)c4cccc5cccc3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(j)fluoranthene
Nombres de analitos o componentes Benzo(j)fluoranthene
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12/c1-2-8-15-13(5-1)11-12-17-16-9-3-6-14-7-4-10-18(19(14)16)20(15)17/h1-12H
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0939
Porcentaje de pureza >95%