accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COBrOCH3

CAS RN 20469-65-2

IUPAC Nombre: 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
Sinónimos: 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 217.06
Fórmula molecular: C8H9BrO2
InChi Key: KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados