Learn More
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30340833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340833 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30340833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68415510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Fórmula molecular C8 H9 Br O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 217.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9786
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.