Learn More
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914711 25 g Frasco de vidrio 25 g
11393762 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437220250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 20469-65-2 | Molecular Formula: C8H9BrO2 | Molecular Weight: 217.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20469-65-2
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD06200685
Clave InChI KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 5-dimethoxybenzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.6°C to 65.7°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.