Learn More
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno, Mikromol™
Descripción
1-Bromo-3,5-dimetoxibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| CAS | 20469-65-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Br)cc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-3,5-dimetoxibenceno |
| Mostrar más |