CAS RN 204571-52-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Mepanipirim-2-hidroxipropil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Mepanipirimi-2-hidroxipropilo, TRC
CAS: 204571-52-8 Fórmula molecular: C14 H17 N3 O Peso molecular (g/mol): 243.3 Sinónimo: Mepanipyrim-2-hydroxypropyl,α,6-Dimethyl-2-(phenylamino)-4-pyrimidineethanol Nombre IUPAC: 1-(2-anilino-6-metilpirimidina-4-il)propano-2-ol SMILES: CC(O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1