Learn More
Mepanipirim-2-hidroxipropil 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323783 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323783 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14867050AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepanipyrim-2-hydroxypropyl
CAS 204571-52-8
Nombres de analitos o componentes Mepanipyrim-2-hydroxypropyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8,11,18H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17)
SMILES CC(O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Nombre IUPAC 1-(2-anilino-6-metilpirimidin-4-il)propan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 243.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1372 g/mol