Learn More
Mepanipirimi-2-hidroxipropilo, TRC
Código de producto. 30133606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133606 100 mg 100 miligramos
30003539 10 mg 10 miligramos
30008780 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM223605100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204571-52-8
Fórmula molecular C14 H17 N3 O
Peso molecular (g/mol) 243.3
Sinónimo Mepanipyrim-2-hydroxypropyl, α,6-Dimethyl-2-(phenylamino)-4-pyrimidineethanol
Nombre IUPAC 1-(2-anilino-6-metilpirimidina-4-il)propano-2-ol
SMILES CC(O)Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepanipyrim-2-hydroxypropyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8,11,18H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1372
Porcentaje de pureza >95%