CAS RN 1988-11-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,6-bis(1-metiletil)benceno-1,4-diona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
2,6-Diisopropil-1,4-benzoquinona, TRC
CAS: 1988-11-0 Fórmula molecular: C12 H16 O2 Peso molecular (g/mol): 192.25 Sinónimo: 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione,Propofol Imp. J (EP) Nombre IUPAC: 2,6-di(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dieno-1,4-dione SMILES: CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O