Learn More
2,6-bis(1-metiletil)benceno-1,4-diona, Mikromol™
Descripción
2,6-bis(1-metiletil)benceno-1,4-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| CAS | 1988-11-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H16 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Propofol Imp. J (EP), Propofol USP Related Compound B, Propofol USP RC B, Propofol Related Compound B, Propofol Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 2,6-di(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona |
| Mostrar más |