Learn More
2,6-Diisopropil-1,4-benzoquinona, TRC
Código de producto. 30009494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009494 100 mg 100 miligramos
30007542 25 mg 25 miligramos
30004654 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455245100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1988-11-0
Fórmula molecular C12 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 192.25
Sinónimo 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Propofol Imp. J (EP)
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)ciclohexa-2,5-dieno-1,4-dione
SMILES CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.115
Porcentaje de pureza >95%