accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClCl

CAS RN 1984-59-4

IUPAC Nombre: 1,2-dichloro-3-methoxybenzene
Sinónimos: 1,2-dichloro-3-methoxybenzene
Peso molecular (g/mol): 177.02
Fórmula molecular: C7H6Cl2O
InChi Key: HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)