Learn More
2,3-Dichloroanisole, 96%, ACROS Organics™
Código de producto. 10363013 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10363013 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10363013 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168900250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloroanisole
Nombre de nota 96%
CAS 1984-59-4
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C to 35°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Fórmula lineal Cl2C6H3OCH3
Número MDL MFCD00000545
Cantidad 25 g
Beilstein 06, I, 102
Sinónimo 2,3-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-3-methoxy, 2,3-dichloromethoxybenzene, 2,3-dichloranisol, dichloroanisole 2,3-, 1,2-dichloro-3-methoxy-benzene, dichloroanisol, 2,3-dichloro-anisol, pubchem3680, 2,3-dichloro anisole
Clave InChI HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 177.02
PubChem CID 16126
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Crystalline Low Melting Solid