Learn More
2,3-Dicloroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473047 50 g 50 g
15463047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12257.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1984-59-4 | C7H6Cl2O | 177.02 g/mol
Synthesis Material Intermediates. The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Material intermediarios de síntesis. El producto se ha utilizado para desarrollar un método analítico para la determinación de anisoles halogenados biogénicos.
Solubilidad
Soluble en agua (86,9 mg/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1984-59-4
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.02
Número MDL MFCD00000545
Clave InChI HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-3-methoxy, 2,3-dichloromethoxybenzene, 2,3-dichloranisol, dichloroanisole 2,3-, 1,2-dichloro-3-methoxy-benzene, dichloroanisol, 2,3-dichloro-anisol, pubchem3680, 2,3-dichloro anisole
PubChem CID 16126
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-3-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloroanisole
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 115°C to 116°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1909166
Información de solubilidad Soluble in water (86.9mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 97%