Learn More
2,3-dicloroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloroanisole |
| CAS | 1984-59-4 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Anisole, 2,3-dichloro- (7CI,8CI), 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene, 2,3-Dichloroanisole, 2,3-Dichlorophenyl methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 177.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9796 |