CAS RN 194154-40-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-carbobenciloxi-L-valinil-ganciclovir, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil (2S)-2-(Benciloxicarbonilamino)-3-metilbutanoato (N-(Benciloxicarbonilamino)valganciclovir), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.