Learn More
N-carbobenciloxi-L-valinil-ganciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-L-valinyl-ganciclovir |
| CAS | 194154-40-0 |
| Fórmula molecular | C22 H28 N6 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl ester, [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxy-propyl] (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoate, CBZ-Vaganciclovor, 2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl (2S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-methylbutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N6O7/c1-13(2)16(25-22(32)34-9-14-6-4-3-5-7-14)20(31)33-10-15(8-29)35-12-28-11-24-17-18(28)26-21(23)27-19(17)30/h3-7,11,13,15-16,29H,8-10,12H2,1-2H3,(H,25,32)(H3,23,26,27,30)/t15?,16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(CO)OCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil] |
| Peso molecular (g/mol) | 488.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.2019 |