Learn More
2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil (2S)-2-(Benciloxicarbonilamino)-3-metilbutanoato (N-(Benciloxicarbonilamino)valganciclovir), Mikromol™
Descripción
2-[(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil (2S)-2-(Benciloxicarbonilamino)-3-metilbutanoato (N-(Benciloxicarbonilamino)valganciclovir)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Carbobenzyloxy-L-valinyl-ganciclovir |
| CAS | 194154-40-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Carbobenzyloxy-L-valinyl-ganciclovir |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H28 N6 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N6O7/c1-13(2)16(25-22(32)34-9-14-6-4-3-5-7-14)20(31)33-10-15(8-29)35-12-28-11-24-17-18(28)26-21(23)27-19(17)30/h3-7,11,13,15-16,29H,8-10,12H2,1-2H3,(H,25,32)(H3,23,26,27,30)/t15?,16-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(CO)OCn2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)metoxi]-3-hidroxipropil] |
| Peso molecular (g/mol) | 488.49 |
| Mostrar más |