accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHONHOO

CAS RN 193885-59-5

IUPAC Nombre: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)decanoic acid
Sinónimos: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}decanoic acid
Peso molecular (g/mol): 409.53
Fórmula molecular: C25H31NO4
InChi Key: LSMLSLHVRMSYPT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)