Learn More
N-Fmoc-2-octil-L-glicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432689 5 g 5 g
15442689 250 mg 250 miligramos
15422689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15432689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66031.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.526 g/mol
A homolog of lipophilic building block for SAR studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un homólogo de compuesto básico lipofílico para estudios SAR.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193885-59-5
Fórmula molecular C25H31NO4
Peso molecular (g/mol) 409.526
Número MDL MFCD01311753
Clave InChI LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
PubChem CID 23257324
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)decanoico
SMILES CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Fmoc-2-octyl-L-glycine
Punto de fusión 140°C to 143°C
Color Blanco
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo