Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-Octilglicina, 95 %, 98 % EE
Código de producto. 10199121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10199121 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10199121 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 361490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-FMOC-Octylglycine
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
CAS 193885-59-5
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.6°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C25H31NO4
Número MDL MFCD01311753
Cantidad 1 g
Sinónimo fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
Clave InChI LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
SMILES CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)decanoico
Peso molecular (g/mol) 409.52
PubChem CID 23257324
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Forma física Polvo