accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONNH2

CAS RN 193269-78-2

IUPAC Nombre: tert-butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 172.23
Fórmula molecular: C8H16N2O2
InChi Key: WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CC(N)C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)