Learn More
1-Boc-3-aminoazetidina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443817 250 mg 250 miligramos
11317639 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28218.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193269-78-2
Fórmula molecular C8H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 172.228
Número MDL MFCD01861753
Clave InChI WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
PubChem CID 1516507
Nombre IUPAC tert-butil 3-aminoacetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-aminoazetidine
Índice de refracción 1.465
Número UN UN2735
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 94%