Learn More
1-BOC-3-aminoacetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15299636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15299636 1 g 1 g
15209646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15299636 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451180010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 193269-78-2
Fórmula molecular C8H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 172.23
Clave InChI WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
PubChem CID 1516507
Nombre IUPAC tert-butil 3-aminoacetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-aminoazetidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-3-aminoazetidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.