Learn More
1-Boc-3-aminoazetidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-3-aminoazetidine |
| CAS | 193269-78-2 |
| Fórmula molecular | C8H16N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-1-azetidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl 3-Amino-1-azetidinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl 3-Aminoazetidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminoazetidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-4-6(9)5-10/h6H,4-5,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(N)C1 |
| Nombre IUPAC | tert-butil 3-aminoacetidina-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 172.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1212 |