accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClClNOHOCl

CAS RN 1918-02-1

IUPAC Nombre: 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid
Sinónimos: picloram tordon grazon tordon 22K amdon chloramp k-pin K-pin piclorame tordon 101 mixture
Peso molecular (g/mol): 241.45
Fórmula molecular: C6H3Cl3N2O2
InChi Key: NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Cl)C(Cl)=NC(C(O)=O)=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados