Learn More
Picloram, TRC
Código de producto. 30420238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420238 1 g
30410217 10 g
30416616 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4367001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-02-1
Fórmula molecular C6 H3 Cl3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 241.46
Sinónimo 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
Nombre IUPAC 4-Amino-3,5,6-tricloropiridina-2-ácido carboxílico
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picloram
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.926