accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOH3CCH3OOCH3NCH3H3CHOCH3OH3CH3CH3CNOONNNH3C

CAS RN 191114-48-4

IUPAC Nombre: 10-{[4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-4-ethyl-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-{4-[4-(pyridin-3-yl)-1H-imidazol-1-yl]butyl}-tetradecahydro-1H-oxacyclotetradeca[4,3-d][1,3]oxazole-2,6,8,14-tetrone
Sinónimos: telithromycin
Peso molecular (g/mol): 812.02
Fórmula molecular: C43H65N5O10
InChi Key: LJVAJPDWBABPEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC1OC(=O)C(C)C(=O)C(C)C(OC2OC(C)CC(C2O)N(C)C)C(C)(CC(C)C(=O)C(C)C2N(CCCCN3C=NC(=C3)C3=CN=CC=C3)C(=O)OC12C)OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados