Learn More
Telitromicina 90%, TRC
Código de producto. 30137342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137342 10 mg 10 miligramos
18090630 1 mg 1 miligramo
18040330 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191114-48-4
Fórmula molecular C43 H65 N5 O10
Peso molecular (g/mol) 812
Sinónimo (3aS,4R,7R,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)-4-ethyloctahydro-11-methoxy-3a,7,9,11,13,15-hexamethyl-1-[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]-10-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-2H-Oxacyclotetradecino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tetrone, Erythromycin, 3-de[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-11,12-dideoxy-6-O-methyl-3-oxo-12,11-[oxycarbonyl[[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]imino]]-, HMR 3647, Ketek, RU 66647, Telithromycin
Nombre IUPAC (1S,2R,4R,6R,7R,8R,10R,13R,14S)-7-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-13-etil-6-metaxi-2,4,6,8,10,14-hexametil-17-[4-(4-piridina-3-ilmidazol-1-il)butilo]-12,15-dioxa-17-azabiciclo[12.3.0]heptacecano-3,9,11,16-tetrone
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H]3N(CCCCn4cnc(c4)c5cccnc5)C(=O)O[C@]13C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Telithromycin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H65N5O10/c1-12-33-43(8)37(48(41(53)58-43)19-14-13-18-47-23-31(45-24-47)30-16-15-17-44-22-30)27(4)34(49)25(2)21-42(7,54-11)38(28(5)35(50)29(6)39(52)56-33)57-40-36(51)32(46(9)10)20-26(3)55-40/h15-17,22-29,32-33,36-38,40,51H,12-14,18-21H2,1-11H3/t25-,26-,27+,28+,29-,32+,33-,36-,37+,38-,40+,42-,43-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 811.4731