accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNH2NF

CAS RN 190011-81-5

IUPAC Nombre: 2-amino-3,6-difluorobenzonitrile
Sinónimos: 2-amino-3,6-difluorobenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 154.12
Fórmula molecular: C7H4F2N2
InChi Key: ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(F)C=CC(F)=C1C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados