Learn More
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475648 250 mg 250 miligramos
15465648 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59362.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 190011-81-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile is used in cosmetic and pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-3,6-difluorobenzonitrilo se utiliza en productos cosméticos y como intermedio farmacéutico
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190011-81-5
Fórmula molecular C7H4F2N2
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD13178244
Clave InChI ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,6-difluoro-benzonitrile, 2-cyano-3,6-difluoroaniline, 2-amino-3,6-difluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-3,6-difluoro-9ci
PubChem CID 45090591
Nombre IUPAC 2-amino-3,6-difluorobenzonitrilo
SMILES NC1=C(F)C=CC(F)=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%