CAS RN 188589-66-4
IUPAC Nombre:
N-(2-chlorophenyl)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxo-1H,2H,4aH,4bH,5H,6H,6aH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Sinónimos:
N-(2-chlorophenyl)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxo-4bH,5H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Peso molecular (g/mol):
441.01
Fórmula molecular:
C26H33ClN2O2
InChi Key:
CTVXDPDUOKQBKZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CN1C2CCC3C4CCC(C(=O)NC5=CC=CC=C5Cl)C4(C)CCC3C2(C)C=CC1=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Cl-4AS-1, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Tocris Bioscience™ Cl-4AS-1
CAS: 188589-66-4 Fórmula molecular: C26H33ClN2O2