Learn More
Tocris Bioscience™ Cl-4AS-1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18083792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083792 10 mg 10 miligramos
18045282 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083792 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3812/10
Steroidal androgen receptor agonist
Potent steroidal androgen receptor agonist (IC50 = 12 nM). Mimics the action of 5α-dihydrotestosterone (DHT). Transactivates the mouse mammary tumor virus (MMTV) promoter; represses MMP1 promoter activity. Inhibits 5α-reductase type I and II (IC50 values are 6 and 10 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188589-66-4
Fórmula molecular C26H33ClN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cl-4AS-1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.01
Pureza >99%
Peso molecular 441.012