Learn More
Cl-4AS-1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cl-4AS-1 |
| CAS | 188589-66-4 |
| Fórmula molecular | C26 H33 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-N-(2-Chlorophenyl)-1,4a,6a-trimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(2-Chlorophenyl)-3-oxo-4-methyl-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33ClN2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(30)29(22)3)17(25)9-10-19(25)24(31)28-21-7-5-4-6-20(21)27/h4-7,13,15-19,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,28,31)/t16-,17-,18-,19+,22+,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC[C@@]1([H])N(C(C=C2)=O)C)([H])[C@@]4([H])[C@](CC3)([C@H](CC4)C(NC5=C(C=CC=C5)Cl)=O)C |
| Nombre IUPAC | (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-(2-Clorofenil)-1,4a,6a-trimetil-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahidro-1H-indeno[5,4-f]quinolina-7-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 441.005 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.223 |