accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNHFFFFFFF

CAS RN 1868-85-5

IUPAC Nombre: [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Sinónimos: [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Peso molecular (g/mol): 248.1
Fórmula molecular: C7H3F7N2
InChi Key: TVSDZBUZBHRNBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NNC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados