Learn More
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)fenil]hidrazina, TRC
Código de producto. 30411772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30411772 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2929255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
CAS 1868-85-5
Fórmula molecular C7H3F7N2
Cantidad 5 g
Sinónimo (Heptafluoro-p-tolyl)-hydrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F7N2/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(16-15)4(2)10/h16H,15H2
SMILES NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)fenil]hidrazina
Peso molecular (g/mol) 248.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0184
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.