Learn More
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)fenil]hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine |
| CAS | 1868-85-5 |
| Fórmula molecular | C7H3F7N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (Heptafluoro-p-tolyl)-hydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3F7N2/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(16-15)4(2)10/h16H,15H2 |
| SMILES | NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluorometil)fenil]hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0184 |