accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONNOOHNOOHOHOHOH

CAS RN 186689-07-6

IUPAC Nombre: 3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanal
Sinónimos: 3,4,5,6-tetrahydroxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanal
Peso molecular (g/mol): 342.26
Fórmula molecular: C12H14N4O8
InChi Key: QUTFFEUUGHUPQC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(NC1=CC=C(C2=NON=C12)[N+]([O-])=O)C=O
Tipo de producto 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados