Learn More
2-NBDG, TRC
Código de producto. 30480592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480592 2.5 mg
30479612 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3812982.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186689-07-6
Fórmula molecular C12 H14 N4 O8
Peso molecular (g/mol) 342.26
Sinónimo 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose, NBD-Glucose, 2-NBDG
Nombre IUPAC (3R,4R,5S,6R)-6-(hidroximetil)-3-[(4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-il)amino]tetrahidropiran-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](Nc2ccc(c3nonc23)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-NBD Glucose
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N4O8/c17-3-6-10(18)11(19)9(12(20)23-6)13-4-1-2-5(16(21)22)8-7(4)14-24-15-8/h1-2,6,9-13,17-20H,3H2/t6-,9-,10-,11-,12?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0812