Learn More
Tocris Bioscience™ 2-NBDG
Descripción
Fluorescent glucose analog for visualizing glucose uptake into living cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose |
| CAS | 186689-07-6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C12H14N4O8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.26 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 342.264 |