CAS RN 186544-27-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
LY 344864 S-enantiomer, MedChemExpress
MedChemExpress LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.