Learn More
LY 344864 S-enantiomer, MedChemExpress
Description
LY 344864 S-enantiomer is the S-enantiomer of LY344864. LY344864 is a 5-HT1F receptor agonist.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | LY 344864 S-enantiomer |
| CAS | 186544-27-4 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22FN3O |
| Cantidad | 2 mg |
| SMILES | O=C(NC1=CC2=C(NC3=C2C[C@@H](N(C)C)CC3)C=C1)C4=CC=C(F)C=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 351.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.42 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Show More |