CAS RN 185119-76-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Yodosulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Iodosulfurón, TRC
CAS: 185119-76-0 Fórmula molecular: C13 H12 I N5 O6 S Peso molecular (g/mol): 493.23 Sinónimo: 4-Iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid,Huzar,Iodosulfuron,Triofensulfuron Nombre IUPAC: 4-Yodo-2-[(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoilo]ácido benzoico SMILES: COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(I)ccc2C(=O)O)n1