Learn More
Iodosulfurón, TRC
Código de producto. 30134695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134695 1 g 1 g
30133374 250 mg 250 miligramos
17913435 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7360001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185119-76-0
Fórmula molecular C13 H12 I N5 O6 S
Peso molecular (g/mol) 493.23
Sinónimo 4-Iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, Huzar, Iodosulfuron, Triofensulfuron
Nombre IUPAC 4-Yodo-2-[(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoilo]ácido benzoico
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(I)ccc2C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodosulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12IN5O6S/c1-6-15-11(18-13(16-6)25-2)17-12(22)19-26(23,24)9-5-7(14)3-4-8(9)10(20)21/h3-5H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,16,17,18,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.9553
Porcentaje de pureza >95%