Learn More
Yodosulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315906 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315906 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14343450AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodosulfuron
CAS 185119-76-0
Nombres de analitos o componentes Iodosulfuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H12 I N5 O6 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, Huzar, Iodosulfuron, Triofensulfuron
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12IN5O6S/c1-6-15-11(18-13(16-6)25-2)17-12(22)19-26(23,24)9-5-7(14)3-4-8(9)10(20)21/h3-5H,1-2H3,(H,20,21)(H2,15,16,17,18,19,22)
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(I)ccc2C(=O)O)n1
Nombre IUPAC Ácido 4-yodo-2-[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)carbamoilsulfamoil]benzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 493.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.9553 g/mol