accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2ONH2NNNN(R)O(R)OPOHHOO(S)HO(R)HO

CAS RN 18422-05-4

IUPAC Nombre: {[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid hydrate
Sinónimos: adenosine monophosphate hydrate
Peso molecular (g/mol): 365.24
Fórmula molecular: C10H16N5O8P
InChi Key: ZOEFQKVADUBYKV-MCDZGGTQSA-N
SMILES: O.NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados