Learn More
Melford AMP
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia: Adenosina-5-monofosfato, ácido libre
- Número CAS: 18422-05-4
- Fórmulamolecular:C10H14N5O7PH2O
- Peso molecular: 365,24 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C10H14N5O7P- H2O |
| CAS | 18422-05-4 |